Learn More
Hamilton™ Kundenspezifische Nadeln mit Luer-Lock-Metallansatz aus Edelstahl, Spitzentyp 5 oder AS
Die Metallnabe bildet die stabilste Verbindung zur Nadel und eignet sich somit perfekt für wiederholtes Septumdurchstechen.
Marke: Hamilton™ 7751-13
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- In verschiedenen Gauges erhältlich
- Autoklavierbar
- Metallnaben aus vernickeltem Messing
- Kundenspezifische Länge
- Kompatibel mit Luer-Lock (TLL)-Spritzen aus PTFE
- Das Design wird durch eine Reihe universeller Normen gesteuert, die die Kompatibilität zwischen den Herstellern gewährleisten
- Lieferbar in Packungen mit 6 Stück
Spezifikation
Autoklavierbar | |
22 G | |
0.72 mm | |
9,52 bis 304 mm | |
TLL-Spritzen und LT- oder TLL-Anschlüsse |
Stainless Steel | |
0.41 mm | |
Benutzerspezifische Luer-Lock-Nadel | |
2, 3 oder 4 | |
Normkonus |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hamilton™ Kundenspezifische Nadeln mit Luer-Lock-Metallansatz aus Edelstahl, Spitzentyp 5 oder AS > Gauge: 22
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur