Learn More
Fisherbrand™ Dreifach-Instrumenten Bundle
Ob Sie nun schleudern, schütteln oder rühren müssen, mit diesem Dreifach-Instrumenten Bundle sind Sie bestens gerüstet.
Marke:  Fisherbrand™ 120950
132.01 CHF gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24095" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 17862966
  • 1020.00 CHF / 1 Set
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Get the full functionality of three machines in two pieces of equipment! Complete with a Fisherbrand Silicone Lab Mat to protect your workspace from spills and wear.
  • Fisherbrand Centrifuge/Stirrer: The industry's first high-speed centrifuge (12,500 rpm) and magnetic stirrer (3 L), combined into one unit. Made durable and chemically resistant with easy cleaning and maintenance-free operation. Its compact and low-profile design optimizes limited bench space and minimizes clutter in the lab.
  • Fisherbrand Mini Vortexer: Small footprint Vortexer offering maximum vortex shaking for a variety of tube sizes. A simple touch start operation allows for immediate sample mixing with one hand and automatic stop when tube is lifted.
  • Fisherbrand Silicone Lab Mat: This FDA food-grade silicone labmat is suitable for various laboratory settings, including cold rooms, clean rooms, and sterile suites, where high sterility is essential. Effectively safeguards countertops from temperatures up to 200°C (392°F) and demonstrates general chemical resistance to moderate oxidizing chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
100/240 V
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen Kunden
    Aktionscode: 25081
    Gültig bis zum2025-12-31
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Code 24095, um diese Aktion zu erhalten.
    Aktionscode: 24095
    Gültig bis zum2025-04-15
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 17/03/2025 und dem 15/04/2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind, unter Vorbehalt der Verfügbarkeit der bestellten Artikel. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist oder wenn ein Produkt nicht mehr auf Lager ist. Weitere Einschränkungen sind möglich. 
    Geschäftsbedingungen Mehr erfahren
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Dreifach-Instrumenten Bundle > Fisherbrand Triple Instrument