Learn More
Grant Instruments™ Reagenzglastablett
Für 3 bis 5 SR-Gestelle. Zur Verwendung mit Grant Schüttelwasserbädern
Marke: Grant Instruments™ TS26
Beschreibung
Mit Gewindebohrungen für Kolbenklammern oder Halter für Deep-Well-Platten (= 2 ml).Grant Instruments™ Kolbentabletts für Grant Schüttelwasserbäder sind mit SR-Plattenhaltern und -gestellen kompatibel oder können allein für die Aufnahme von Beuteln und verschiedenen Gefäßen verwendet werden.
Reagenzglastablett für Grant Schüttelwasserbäder
- TS12: Fasst bis zu 3 SR-Gestelle des Aqua Pro Schüttelwasserbads Modell LSB12
- TS18: Fasst bis zu 5 SR-Gestelle des Aqua Pro Schüttelwasserbads Modell LSB18
- TS26: Fasst bis zu 5 SR-Gestelle des Aqua Pro Schüttelwasserbads Modell OLS26
Spezifikation
OLS26 | |
Tisch für Reagenzgläser/Mikroröhrchen | |
Für bis zu 5 SR-Gestelle | |
Rostfreier Stahl |