Learn More
Cole-Parmer™ Luer-Anschlussstücke aus Edelstahl
Besonders langlebige Luer-Anschlussstücke für raue chemische Umgebungen. Cole-Parmer™ Luer-Anschlüsse aus Edelstahl lassen sich zur Reinigung leicht zerlegen.
Marke: Cole-Parmer™ 41507-32
Beschreibung
Besonders langlebige Luer-Anschlussstücke für raue chemische Umgebungen.Cole-Parmer™ Luer-Anschlüsse aus Edelstahl lassen sich zur Reinigung leicht zerlegen.
- Außerordentliche Haltbarkeit
- Zur Reinigung zerlegbar
- Ideal für raue chemische Umgebungen
- Autoklavierbar
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Aggressive chemische Umgebungen | |
Luer-Lock-Anschluss (männlich) x 1/4-28-UNF-Gewinde |
Edelstahl | |
1 Packung | |
Luer-Anschluss |