Learn More
BRAND™ Kryoröhrchen mit rundem Boden
Entwickelt für die Lagerung von biologischem Material wie Mikroorganismen, menschlichen und tierischen Zellen usw. in der gasförmigen Phase von flüssigem Stickstoff.
Marke:  BRAND™ 114831
398.05 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24325" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10238080
  • 419.00 CHF / 1000 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Erhältlich mit Außen- oder Innengewinde
  • Außengewinde enthält eine aufschraubbare Kappe mit Silikondichtung; Innengewinde enthält eine aufschraubbare Kappe mit Dichtungskonus
  • Hergestellt aus Polypropylen
  • Großer mattierter Beschriftungsbereich und farbige Verschlusseinsätze für einfache Identifikation der Proben
  • Temperaturstabil bis −196 °C und autoklavierbar bei 121 °C
  • Gemäß DIN EN 285, gekennzeichnet mit dem CE-Symbol gemäß IVD-Richtlinie 98/79 EG
  • Wird in Packungen von 1000 (10 Beutel mit je 100 Stück) geliefert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
CE, DIN EN 285
Autoklavierbar
Rund
Außen
Silikondichtung
1000
47 mm
Röhrchen für Kryolagerung
2 mL
Polypropylen
1,8 mL
Mattiertes Beschriftungsfeld
10 Beutel mit je 100
Schraubverschluss
Name des Produkts
BRAND™ Kryoröhrchen mit rundem Boden > Außengewinde; Kapazität von 2 ml