Learn More
Merck Ersatzteile für Mischzellen
Geeignet für den Einsatz mit Amicon™ Zellrührgeräten
Marke:  Merck 8200SCPKIT
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15855568
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Kleine Ersatzteilsätze für Rührzellen der 8000 Serie mit 2 O-Ringen (Herst. Nummern 2122S, 2118S, 2015S), Schläuche (Herst. Nr. 4500202), Schlauchanschlusseinheit (Herst. Nr. 15025AM und Membranhalter (Herst. Nr. 2214801)
  • Große Ersatzteilsätze für Rührzellen beinhalten je einen Kappensatz, einen Rührersatz und eine Grundplatte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Amicon™ 8200 Serie Mischzellengerät
Kappeneinheit (1524901), Rühreinheit (15247) und Basis (210000)
Ersatzteil
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Merck Ersatzteile für Mischzellen > Große Ersatzteile für die 8200 Serie