Learn More
BRAND™ Transferpette™ S-Starterkit Micro
Mit der Transferpette™ S Luftverdrängerpipette können Sie effizient und ergonomisch mit kleinen und großen Volumina arbeiten. Niedrige Betätigungskräfte und ein kurzer Hub sorgen für ein entspanntes Pipettieren, selbst bei langen Pipettierserien.
Marke: BRAND™ 705890
587.14 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Mit der Transferpette™ S Luftverdrängerpipette können Sie effizient und ergonomisch mit kleinen und großen Volumina arbeiten.
- Niedrige Betätigungskräfte und ein kurzer Hub sorgen für ein entspanntes Pipettieren, selbst bei langen Pipettierserien.
- Durch die perfekte Ergonomie bietet die Transferpette™ S einen bequemen Griff in jeder Handstellung, egal ob Sie Rechts- oder Linkshänder sind oder große oder kleine Hände haben.
- Eine Änderung Ihres Griffs ist nicht erforderlich, da die Mikroliter-Pipette eine echte Einhandbedienung ermöglicht: Stellen Sie das Volumen ein, pipettieren Sie und werfen Sie die Spitze ab.
- Der Volumenänderungsschutz ist auch dann einfach zu bedienen, wenn Handschuhe getragen werden, und schützt das eingestellte Volumen vor versehentlichem Verstellen.
- Die Transferpette™ S verfügt außerdem über die Easy Calibration-Technologie, die die Kalibrierung zum Kinderspiel macht.
- Eine Kompatibilitätstabelle zeigt, welche Spitzen zu welchem Gerät passen, sodass Sie immer die richtigen Pipettenspitzen bestellen können.
- Volumenbereich der Einkanalpipette: von 0,1 μl bis 10 ml
- Volumenbereich der Mehrkanalpipette: von 0,5 μl bis 300 μl
- Universeller Spitzenkonus
- Farbcode auf Volumeneinstellrad, Welle und Volumenänderungsschutz
- Einfaches Einsetzen und Auswerfen von Spitzen durch O-Ringe auf Mehrkanalpipetten
- Dank der Easy Calibration-Technologie lässt sich die Kalibrierung einfach und ohne Werkzeug durchführen
- Schmale Welle für die Probenahme aus engen Gefäßen (Zentrifugenröhrchen)
- Dampfdruck bis zu 500 mbar
- Viskosität bis zu 260 mPa/s
Spezifikation
DIN EN 285 | |
Autoklavierbar | |
Transferpette | |
Starterkit Macro | |
3 Pipetten (0,1 bis 2,5 μl, 0,5 bis 10 μl, 10 bis 100 μl), 3 Einlegeböden | |
36 Monate | |
30,5 cm |
Transferpettetrade; S-Starterkit Micro | |
Polypropylen | |
Unsteril | |
0.1-2.5 μL, 0.5-10 μL, 10-100 μL | |
15 bis 40 °C | |
35,6 cm | |
10,5 cm |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Videos
-
Brand Transferpette S (DE)
-
Brand Transferpette S (EN)
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Sparen Sie bis zu 78 % bei hochwertigen Laborgeräten und rüsten Sie Ihr Labor zu den günstigsten Preisen auf.Aktionscode: 24075Gültig bis zum: 2025-06-30
Tage
5Stunden
10Minuten
51Sekunden
12