Learn More
Cole-Parmer™ Luer-Anschlussstücke aus Edelstahl
Besonders langlebige Luer-Anschlussstücke für raue chemische Umgebungen. Cole-Parmer™ Luer-Anschlüsse aus Edelstahl lassen sich zur Reinigung leicht zerlegen.
103.00 CHF - 144.00 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Material | Edelstahl |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Aggressive chemische Umgebungen |
Verpackungsmenge | 1 Packung |
Produkttyp | Luer-Anschluss |
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15234743
|
Cole-Parmer™
41507-32 |
Luer-Lock-Anschluss (männlich) x 1/4-28-UNF-Gewinde |
129.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15207086
|
Cole-Parmer™
41507-21 |
Luer-Anschluss (weiblich) x Luer-Lock-Anschluss (männlich) |
144.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15360334
|
Cole-Parmer™
41507-27 |
Luer-Lock-Anschluss (männlich) x 1/4 Zoll-Schlauchanschluss |
104.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15247776
|
Cole-Parmer™
41507-34 |
Luer-Anschluss (weiblich) x 1/4-28 UNF-Gewinde |
103.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
Besonders langlebige Luer-Anschlussstücke für raue chemische Umgebungen.Cole-Parmer™ Luer-Anschlüsse aus Edelstahl lassen sich zur Reinigung leicht zerlegen.
- Außerordentliche Haltbarkeit
- Zur Reinigung zerlegbar
- Ideal für raue chemische Umgebungen
- Autoklavierbar
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Aggressive chemische Umgebungen | |
Luer-Anschluss |
Edelstahl | |
1 Packung |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Luer-Anschlussstücke aus Edelstahl