Learn More
Hamilton™ Kundenspezifische austauschbare Nadeln aus Edelstahl für große Kolben
Kann mit abnehmbaren Spritzen (RN) verwendet werden, die 250 μl und größer sind.
183.00 CHF - 498.00 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material Stainless Steel
Produkttyp Abnehmbare kundenspezifische Nadel
Zur Verwendung mit (Geräte) Abnehmbare Spritzen (250 μl und größer)
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 8
Produktcode Marke Kanülen-Gauge Art der Kanülenspitze Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kanülen-Gauge Art der Kanülenspitze Preis Menge & Verfügbarkeit  
10146383
Unterlagen ansehen
Hamilton™
7732-01
22 G 5 oder AS
498.00 CHF
6 Stück
Verfügbar ab: 12-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11542525
Unterlagen ansehen
Hamilton™
780602
22 s G 2, 3 oder 4
225.00 CHF
6 Stück
Verfügbar ab: 12-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10268047
Unterlagen ansehen
Hamilton™
7806-05
23 G 2, 3 oder 4
221.00 CHF
6 Stück
Verfügbar ab: 12-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10402205
Unterlagen ansehen
Hamilton™
7806-01
22 G 2, 3 oder 4
222.00 CHF
6 Stück
Verfügbar ab: 12-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12316309
Unterlagen ansehen
Hamilton™
7732-08
23 s G 5 oder AS
412.00 CHF
6 Stück
Verfügbar ab: 12-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11550042
Unterlagen ansehen
Hamilton™
7806-03
26 G 2, 3 oder 4
253.00 CHF
6 Stück
Verfügbar ab: 12-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10051173
Unterlagen ansehen
Hamilton™
7806-04
26 s G 2, 3 oder 4
183.00 CHF
6 Stück
Verfügbar ab: 12-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12326459
Unterlagen ansehen
Hamilton™
7806-09
25 s ga. 2, 3 oder 4
183.00 CHF
6 Stück
Verfügbar ab: 12-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • In verschiedenen Gauges erhältlich
  • Lieferbar in Packungen mit 6 Stück
  • Individueller Spitzentyp und Länge
  • Autoklavierbar
  • Für große Ansätze
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Stainless Steel
Abnehmbare kundenspezifische Nadel
Abnehmbare Spritzen (250 μl und größer)
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hamilton™ Kundenspezifische austauschbare Nadeln aus Edelstahl für große Kolben