Learn More
Hamilton™ Kundenspezifische austauschbare Nadeln aus Edelstahl für große Kolben
Kann mit abnehmbaren Spritzen (RN) verwendet werden, die 250 μl und größer sind.
Marke:  Hamilton™ 780602
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11542525
  • 225.00 CHF / 6 Stück
Verfügbar ab: 23-05-2025
Beschreibung
  • In verschiedenen Gauges erhältlich
  • Lieferbar in Packungen mit 6 Stück
  • Individueller Spitzentyp und Länge
  • Autoklavierbar
  • Für große Ansätze
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
22 s G
0.72 mm
6/Packung
Abnehmbare Spritzen (250 μl und größer)
Stainless Steel
0.17 mm
Abnehmbare kundenspezifische Nadel
2, 3 oder 4
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hamilton™ Kundenspezifische austauschbare Nadeln aus Edelstahl für große Kolben > Gauge: 22sG; Kanülentyp: 2, 3 oder 4