Learn More
Hamilton™ Kundenspezifische austauschbare Nadeln aus Edelstahl für große Kolben
Kann mit abnehmbaren Spritzen (RN) verwendet werden, die 250 μl und größer sind.
Marke:  Hamilton™ 7806-05
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10268047
  • 221.00 CHF / 6 Stück
Verfügbar ab: 22-05-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • In verschiedenen Gauges erhältlich
  • Lieferbar in Packungen mit 6 Stück
  • Individueller Spitzentyp und Länge
  • Autoklavierbar
  • Für große Ansätze
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
23 G
0.64 mm
2, 3 oder 4
Stainless Steel
0.34 mm
Abnehmbare kundenspezifische Nadel
Abnehmbare Spritzen (250 μl und größer)
Name des Produkts
Hamilton™ Kundenspezifische austauschbare Nadeln aus Edelstahl für große Kolben > Gauge: 23 g; Art der Nadelspitze: 2, 3 oder 4