Learn More
Hamilton™ Kundenspezifische austauschbare Nadeln aus Edelstahl für große Kolben
Kann mit abnehmbaren Spritzen (RN) verwendet werden, die 250 μl und größer sind.
Marke:  Hamilton™ 7732-08
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12316309
  • 412.00 CHF / 6 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-06-2025
Beschreibung
  • In verschiedenen Gauges erhältlich
  • Lieferbar in Packungen mit 6 Stück
  • Individueller Spitzentyp und Länge
  • Autoklavierbar
  • Für große Ansätze
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
23 s G
0.64 mm
5 oder AS
Stainless Steel
0.12 mm
Abnehmbare kundenspezifische Nadel
Abnehmbare Spritzen (250 μl und größer)
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hamilton™ Kundenspezifische austauschbare Nadeln aus Edelstahl für große Kolben > Gauge: 23sG; Kanülentyp: 5 oder AS