Learn More
Hamilton™ Kundenspezifische austauschbare Nadeln aus Edelstahl für große Kolben
Kann mit abnehmbaren Spritzen (RN) verwendet werden, die 250 μl und größer sind.
Marke:  Hamilton™ 7806-04
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10051173
  • 183.00 CHF / 6 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 03-06-2025
Beschreibung
  • In verschiedenen Gauges erhältlich
  • Lieferbar in Packungen mit 6 Stück
  • Individueller Spitzentyp und Länge
  • Autoklavierbar
  • Für große Ansätze
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
26 s G
0.47 mm
6/Packung
Abnehmbare Spritzen (250 μl und größer)
Stainless Steel
0.13 mm
Abnehmbare kundenspezifische Nadel
2, 3 oder 4
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hamilton™ Kundenspezifische austauschbare Nadeln aus Edelstahl für große Kolben > Gauge: 26sG; Kanülentyp: 2, 3 oder 4