Learn More
Socorex™ Injektionsnadeln aus Edelstahl
Socorex™ Injektionsnadeln aus Edelstahl sind zuverlässige und langlebige Luer Lock-Nadeln in bewährter Schweizer Qualität. Dazu gehört eine Spenderbox für die einfache und sichere Entfernung und Abgabe von Nadeln.
19.45 CHF - 57.25 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Typ | Injektionsnadel |
Material | Edelstahl |
Spitzenform | Stark angeschrägt |
Produktcode | Marke | Nadel-Gauge | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Nadel-Gauge | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11857263
|
Socorex™
371.0503 |
25 g | 3 mm |
24.60 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 23-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11807273
|
Socorex™
371.0825 |
21 g | 25 mm |
19.45 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 17-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10594235
|
Socorex™
371.0840 |
21 g | 40 mm |
19.45 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 17-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11847273
|
Socorex™
371.1030 |
19 g | 30 mm |
19.45 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11867283
|
Socorex™
371.1630 |
16 g | 30 mm |
25.60 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 04-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11897283
|
Socorex™
371.2040 |
14 g | 40 mm |
31.55 CHF
12 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11807293
|
Socorex™
371.2050 |
14 g | 50 mm |
57.25 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 17-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11867273
|
Socorex™
371.1250 |
18 G | 50 mm |
28.65 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 18-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Edelstahl
- Stark angeschrägt
- Wiederverwendbar
- Autoklavierbar
- Inklusive Spenderbox mit Schiebedeckel zur einfachen und sicheren Entnahme der Nadeln
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Injektionsnadel | |
Edelstahl | |
Stark angeschrägt |