Learn More
Socorex™ Injektionsnadeln aus Edelstahl
Socorex™ Injektionsnadeln aus Edelstahl sind zuverlässige und langlebige Luer Lock-Nadeln in bewährter Schweizer Qualität. Dazu gehört eine Spenderbox für die einfache und sichere Entfernung und Abgabe von Nadeln.
Marke:  Socorex™ 371.0503
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11857263
  • 24.60 CHF / 12 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 19-09-2025
Beschreibung
  • Edelstahl
  • Stark angeschrägt
  • Wiederverwendbar
  • Autoklavierbar
  • Inklusive Spenderbox mit Schiebedeckel zur einfachen und sicheren Entnahme der Nadeln
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Edelstahl
Stark angeschrägt
0,5 mm
Injektionsnadel
25 g
3 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Socorex™ Injektionsnadeln aus Edelstahl > Gauge: 25G; Länge: 3 mm