Learn More
Socorex™ Injektionsnadeln aus Edelstahl
Socorex™ Injektionsnadeln aus Edelstahl sind zuverlässige und langlebige Luer Lock-Nadeln in bewährter Schweizer Qualität. Dazu gehört eine Spenderbox für die einfache und sichere Entfernung und Abgabe von Nadeln.
Marke:  Socorex™ 371.2040
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11897283
  • 31.55 CHF / 12 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Edelstahl
  • Stark angeschrägt
  • Wiederverwendbar
  • Autoklavierbar
  • Inklusive Spenderbox mit Schiebedeckel zur einfachen und sicheren Entnahme der Nadeln
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Edelstahl
Stark angeschrägt
2 mm
Injektionsnadel
14 g
40 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Socorex™ Injektionsnadeln aus Edelstahl > Gauge: 14G; Länge: 40 mm