Learn More
Ohaus™ Kalibriergewichte aus Edelstahl - OIML E2, NVLAP
Lieferung mit einem NVLAP-akkreditierten Zertifikat und justiert auf Erfüllung oder Überschreitung von OIML E2-Toleranzen
Marke: Ohaus™ 80780292
83.60 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Gewichte in Massen von 1 Gramm bis 20 Kilogramm hergestellt aus Troemner Legierung 8 Edelstahl, der eine genau kontrollierte Dichte (8,03 g/cm3), extrem niedrige magnetische Eigenschaften, gute Stabilität und Korrosionsbeständigkeit aufweist
- Die Gewichte werden in hochwertigen Koffern geliefert, um sicherzustellen, dass die Gewichte sicher, sauber und staubfrei gehalten werden
- Das NVLAP-Kalibrierzertifikat ist ISO 17025 zertifiziert und kann über ILAC erkannt werden
- Die Oberflächen der Gewichte erfüllen oder übertreffen OIML R111 und verfügen über eine hochpolierte, spiegelartige Oberfläche, die Kratzer und Fremdkörper auf dem Gewicht leicht sichtbar macht und so Stabilität und Langlebigkeit gewährleistet
Spezifikation
NVLAP-akkreditiertes Zertifikat | |
0,200 kg | |
0,025 mg |
Edelstahl (304) | |
500 mg | |
Schutzhülle |