Learn More
Quickfit™ Verbindungsklemmen aus Polyacetal
Die Konstruktion aus Polyacetal gewährleistet Festigkeit und Beständigkeit. Die QuickFit™ Polyacetal-Klammern für konische Verbindungen wurden entwickelt, um passende Quickfit™ Glaswaren mit konische Verbindungen zu sichern.
Marke:  Quickfit™ KC24
38.16 CHF gültig bis 2025-07-11
Benutzen Sie den Promotions-Code "25721" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11901538
  • 60.75 CHF / 10 Stück
Spotlight
Aktionscode 24157 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 05-08-2025
Beschreibung
Die Konstruktion aus Polyacetal gewährleistet Festigkeit und Beständigkeit.Die QuickFit™ Polyacetal-Klammern für konische Verbindungen wurden entwickelt, um passende Quickfit™ Glaswaren mit konische Verbindungen zu sichern.
  • Müheloses Anbringen und Entfernen von Klemmen
  • Weniger herkömmliches Festklemmen notwendig
  • Beständig gegen Temperaturen von bis zu 80°C
  • Farbcodierte Größen für eine schnelle Identifizierung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
10/Pckg.
Polyacetal
Gelenkgröße 24/29
Gelenkklemme
Glasbehälter mit konischen Verbindungen
Grün
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Quickfit™ Verbindungsklemmen aus Polyacetal > Gelenkgröße:24/29; Farbe:Grün