Learn More
IKA™ R 1331 Ankerrührer
Das Rührelement mit Ankerform eignet sich ideal für mittel- bis hochviskose Flüssigkeiten.
Marke:  IKA™ 0002022400
Artikelnummer. 10140401
  • 528.04 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Tangentialfluss
  • Hohe Scherrate an den Kanten
  • Minimale Ablagerungen an der Gefäßwand
  • Bei niedrigen Geschwindigkeiten verwenden
  • Einsatz bei Polymerreaktionen, sogar bei der Verteilung von hohen Mineralgehalten in Flüssigkeiten
  • Ideal für mittel- bis hochviskose Flüssigkeiten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
0,3 in.
Zur Verwendung bei niedrigen Geschwindigkeiten
1000 U/min
8 mm
1 Packungen
Ankerrührer
Name des Produkts
IKA™ R 1331 Ankerrührer > R 1331; Rührkopfdurchmesser:9cm