Learn More
Thermo Scientific™ Gefärbte Salmonella-O- und H-Suspensionen
Schnellnachweis und -quantifizierung spezifischer Antikörper gegen Salmonellen in Seren mit dieser standardisierten gefärbten Suspension.
166.00 CHF - 199.00 CHF
Produkte 9
Produktcode Marke Beschreibung Nachweisbare Analyten Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Beschreibung Nachweisbare Analyten Preis Menge & Verfügbarkeit  
13235729
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
R30855001
Stained Salmonella O and H Suspensions S. typhi-H
171.00 CHF
5 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 20-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
13225729
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
R30855101
Stained Salmonella O and H Suspensions S. paratyphi A-H
168.00 CHF
5 Milliliter
Only null left
Verfügbar ab: 23-06-2025
Add to basket
13245729
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific™
R30855201
Stained Salmonella O and H Suspensions S. paratyphi B-H phase 1
168.00 CHF
5 Milliliter
Only null left
Verfügbar ab: 20-06-2025
Add to basket
11993262
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific™
R30855301
Stained Salmonella O and H Suspensions S. typhi-O
171.00 CHF
5 Milliliter
Only null left
Verfügbar ab: 20-06-2025
Add to basket
13225739
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific™
R30953401
Stained Salmonella O and H Suspensions S. paratyphi C-O
199.00 CHF
5 Milliliter
Only null left
Verfügbar ab: 20-06-2025
Add to basket
13255729
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific™
R30952801
Stained Salmonella O and H Suspensions S. paratyphi C-H phase 1 Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
13205739
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific™
R30953301
Stained Salmonella O and H Suspensions S. paratyphi A-O
199.00 CHF
5 Milliliter
Only null left
Verfügbar ab: 20-06-2025
Add to basket
11913272
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific™
R30855401
Gefärbte Salmonella-O- und H-Suspensionen S. PARATYPHI B-O Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
13275729
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific™
R30953101
Stained Salmonella O and H Suspensions Salmonella typhimurium H (i) Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Description
Description
Gefärbte Salmonellen-Suspensionen sind für den quantitativen Nachweis von Salmonella-Antikörpern in Seren für epidemiologische und diagnostische Zwecke bestimmt, vor allem für die Untersuchung von enterischen Infektionen und Pyrexie.
Verwenden Sie eingefärbte Salmonella O- und H-Suspensionen für den qualitativen Nachweis von Salmonella-Antikörpern in Seren für epidemiologische und diagnostische Zwecke, hauptsächlich bei der Untersuchung von enterischen Infektionen und Pyrexie.
  • Erkennt die wichtigsten Gruppen von Salmonella-Serotypen
  • Bietet präzise, zuverlässige Ergebnisse
  • Einfache, anwenderfreundliche Tests
Die serologischen Tests basieren darauf, dass Antikörper im Serum, das als Reaktion auf die Exposition gegenüber Bakterien-Antigenen erzeugt wurde, Bakteriensuspensionen agglutinieren, die homologe Antigene tragen. Bei der Diagnose von Fiebererkrankungen sollten diese Tests parallel und mit den entsprechenden Kulturtechniken zur Isolierung und Bestimmung des Erregerorganismus verwendet werden. Die Suspensionen eignen sich für den Einsatz in Schnellladetests1 und Standard-Widal-Tests2, 3. Sie können auch als Kontrollantigene zur serologischen Identifizierung von bakteriellen Isolaten verwendet werden.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific™.
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Thermo Scientific™ Gefärbte Salmonella-O- und H-Suspensionen