Learn More
Thermo Scientific™ Gefärbte Salmonella-O- und H-Suspensionen
Schnellnachweis und -quantifizierung spezifischer Antikörper gegen Salmonellen in Seren mit dieser standardisierten gefärbten Suspension.
Marke: Thermo Scientific™ R30952801
Beschreibung
Gefärbte Salmonellen-Suspensionen sind für den quantitativen Nachweis von Salmonella-Antikörpern in Seren für epidemiologische und diagnostische Zwecke bestimmt, vor allem für die Untersuchung von enterischen Infektionen und Pyrexie.
Verwenden Sie eingefärbte Salmonella O- und H-Suspensionen für den qualitativen Nachweis von Salmonella-Antikörpern in Seren für epidemiologische und diagnostische Zwecke, hauptsächlich bei der Untersuchung von enterischen Infektionen und Pyrexie.
- Erkennt die wichtigsten Gruppen von Salmonella-Serotypen
- Bietet präzise, zuverlässige Ergebnisse
- Einfache, anwenderfreundliche Tests
Die serologischen Tests basieren darauf, dass Antikörper im Serum, das als Reaktion auf die Exposition gegenüber Bakterien-Antigenen erzeugt wurde, Bakteriensuspensionen agglutinieren, die homologe Antigene tragen. Bei der Diagnose von Fiebererkrankungen sollten diese Tests parallel und mit den entsprechenden Kulturtechniken zur Isolierung und Bestimmung des Erregerorganismus verwendet werden. Die Suspensionen eignen sich für den Einsatz in Schnellladetests1 und Standard-Widal-Tests2, 3. Sie können auch als Kontrollantigene zur serologischen Identifizierung von bakteriellen Isolaten verwendet werden.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific™.
Spezifikation
2°bis 8 °C | |
S. paratyphi C-H phase 1 | |
5 mL |
Stained Salmonella O and H Suspensions | |
Stained Salmonella O and H Suspensions, instruction for use | |
Salmonella |