Learn More
Thermo Scientific™ Gefärbte Salmonella-O- und H-Suspensionen
Schnellnachweis und -quantifizierung spezifischer Antikörper gegen Salmonellen in Seren mit dieser standardisierten gefärbten Suspension.
Marke:  Thermo Scientific™ R30855201
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13245729
  • 168.00 CHF / 5 Milliliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Gefärbte Salmonellen-Suspensionen sind für den quantitativen Nachweis von Salmonella-Antikörpern in Seren für epidemiologische und diagnostische Zwecke bestimmt, vor allem für die Untersuchung von enterischen Infektionen und Pyrexie.
Verwenden Sie eingefärbte Salmonella O- und H-Suspensionen für den qualitativen Nachweis von Salmonella-Antikörpern in Seren für epidemiologische und diagnostische Zwecke, hauptsächlich bei der Untersuchung von enterischen Infektionen und Pyrexie.
  • Erkennt die wichtigsten Gruppen von Salmonella-Serotypen
  • Bietet präzise, zuverlässige Ergebnisse
  • Einfache, anwenderfreundliche Tests
Die serologischen Tests basieren darauf, dass Antikörper im Serum, das als Reaktion auf die Exposition gegenüber Bakterien-Antigenen erzeugt wurde, Bakteriensuspensionen agglutinieren, die homologe Antigene tragen. Bei der Diagnose von Fiebererkrankungen sollten diese Tests parallel und mit den entsprechenden Kulturtechniken zur Isolierung und Bestimmung des Erregerorganismus verwendet werden. Die Suspensionen eignen sich für den Einsatz in Schnellladetests1 und Standard-Widal-Tests2, 3. Sie können auch als Kontrollantigene zur serologischen Identifizierung von bakteriellen Isolaten verwendet werden.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific™.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
2°bis 8 °C
S. paratyphi B-H phase 1
5 mL
Stained Salmonella O and H Suspensions
Stained Salmonella O and H Suspensions, instruction for use
Salmonella
Dokumentation
Instructions
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer3385003 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/02/2022 Catalog NumberR30855201
Chargennummer3317497 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/11/2021 Catalog NumberR30855201
Chargennummer3310384 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/11/2021 Catalog NumberR30855201
Chargennummer3310382 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/07/2021 Catalog NumberR30855201
Chargennummer3301213 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/07/2021 Catalog NumberR30855201
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Gefärbte Salmonella-O- und H-Suspensionen >