Learn More
Thermo Scientific™ Gefärbte Salmonella-O- und H-Suspensionen
Schnellnachweis und -quantifizierung spezifischer Antikörper gegen Salmonellen in Seren mit dieser standardisierten gefärbten Suspension.
Marke:  Thermo Scientific™ R30855401
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11913272
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Gefärbte Salmonellen-Suspensionen sind für den quantitativen Nachweis von Salmonella-Antikörpern in Seren für epidemiologische und diagnostische Zwecke bestimmt, vor allem für die Untersuchung von enterischen Infektionen und Pyrexie.
Verwenden Sie eingefärbte Salmonella O- und H-Suspensionen für den qualitativen Nachweis von Salmonella-Antikörpern in Seren für epidemiologische und diagnostische Zwecke, hauptsächlich bei der Untersuchung von enterischen Infektionen und Pyrexie.
  • Erkennt die wichtigsten Gruppen von Salmonella-Serotypen
  • Bietet präzise, zuverlässige Ergebnisse
  • Einfache, anwenderfreundliche Tests
Die serologischen Tests basieren darauf, dass Antikörper im Serum, das als Reaktion auf die Exposition gegenüber Bakterien-Antigenen erzeugt wurde, Bakteriensuspensionen agglutinieren, die homologe Antigene tragen. Bei der Diagnose von Fiebererkrankungen sollten diese Tests parallel und mit den entsprechenden Kulturtechniken zur Isolierung und Bestimmung des Erregerorganismus verwendet werden. Die Suspensionen sind für den Einsatz in Objektträger-Schnelltests1 und Standard-Widal-Tests2, 3 geeignet. Sie können auch als Kontrollantigene zur serologischen Identifizierung von bakteriellen Isolaten verwendet werden.
 Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific™.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
2°bis 8 °C
S. PARATYPHI B-O
5 mL
Gefärbte Salmonella-O- und H-Suspensionen
Gefärbte Salmonella-O- und -H-Suspensionen, Gebrauchsanweisung
Salmonella
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer3408644 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/12/2021 Catalog NumberR30855401
Chargennummer3290022 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/05/2021 Catalog NumberR30855401
Chargennummer3241573 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/04/2021 Catalog NumberR30855401
Chargennummer3120308 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/09/2020 Catalog NumberR30855401
Chargennummer3001221 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/07/2020 Catalog NumberR30855401
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Gefärbte Salmonella-O- und H-Suspensionen >