Learn More
Brady™ Aluminium: ISO-Sicherheitsschild – Achtung: heiße Oberfläche
ISO 7010-konformes Zeichen.
Marke:  Brady™ 828843
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15604747
  • 13.85 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Aluminium
  • Für den Innen- und Außengebrauch
Spezifikation
Spezifikation
ISO 7010
Aluminium
Innen und Außen
1.016 mm
-40 °C bis 140 °C
Global
PIC W017-Tri 200-AL-CRD/1
Je 1
173 mm
200  mm
Dreieckig
Schwarz auf gelb
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ Aluminium: ISO-Sicherheitsschild – Achtung: heiße Oberfläche > B x H: 200 x 173 mm