Learn More
Invitrogen™ ProcartaPlex™ Human Akt Pathway Panel, Phospho, 8plex
The ProcartaPlex Human Akt Pathway Panel, phospho, 8plex, enables simultaneous quantitation of eight phosphorylated proteins included in the Akt cell signaling pathway.
Marke:  Invitrogen™ EPX080-97100-PHO
Artikelnummer. 18476798
  • 2405.00 CHF / 96 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 13-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Multiplex-Panel
Human
Magnetisch
Siehe Analysezertifikat
Luminex™ Geräte
Akt, PKB, Protein kinase B
Akt
ProcartaPlex™
Cell lysates (prediluted): 25 μL
Nasseis
96 Tests
Nicht kombinierbar
Siehe Analysezertifikat
Multiplex-Kit
Akt
207
8-plex
Cell lysates
P31749
Signaling
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer449940-001 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/06/2025 Catalog Number
Chargennummer430813-003 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/05/2025 Catalog Number
Chargennummer430813-002 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/04/2025 Catalog Number
Chargennummer430813-001 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/11/2024 Catalog NumberEPX080-97100-PHO
Chargennummer404606-004 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/07/2024 Catalog NumberEPX080-97100-PHO
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ ProcartaPlex™ Human Akt Pathway Panel, Phospho, 8plex > 96 Tests
Nur für Forschungszwecke.