Learn More
Cole-Parmer™ Druckmessgeräte
The Economical Utility Gauge is a high-quality, low cost gauge designed for industrial processes.
Marke:  Cole-Parmer™ 68355-22
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11759829
  • 10.50 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 26-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Utility gauges are designed to replace more expensive digital or commercial gauges
Spezifikation
Spezifikation
CE-konform
0.1 in. NPT(M), Lower
3-2-3 % Vollausschlag
0 bis 60 psi
Hochwertige, kostengünstige Messgeräte für industrielle Prozesse
3,17 mm NPT (M), unten
Analog
Druckmesser für Versorgungsanlagen
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Druckmessgeräte > Bereich:0 bis 60 psi