Learn More
ssPA/Stringent Starvation Protein A Antibody, Janelia Fluor™ 549, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-06079JF549
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
ssPA/Stringent Starvation Protein A Polyclonal antibody specifically detects ssPA/Stringent Starvation Protein A in E. coli samples. It is validated for ELISA
Spezifikation
ssPA/Stringent Starvation Protein A | |
Polyclonal | |
ELISA | |
ECK3218, Pog, ssp, stringent starvation protein A | |
Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Escherichia coli ssPA/Stringent Starvation Protein A (Uniprot#: P0ACA3; Met 1-Ser 212). | |
0.1 mL | |
Primary | |
E. coli | |
Purified |
ELISA | |
Janelia Fluor 549 | |
50mM Sodium Borate | |
Rabbit | |
Antigen and protein A Affinity-purified | |
RUO | |
944744 | |
Store at 4C in the dark. | |
IgG |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
ssPA/Stringent Starvation Protein A Antibody, Janelia Fluor™ 549, Novus Biologicals™ > 0.1 mL; Janelia Fluor 549
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur