Learn More
3M™ 3000Belüfteter Schutzhelm der G-Serie mit Lederschweißband in schlanker Bauweise
Series G3000 Ventilated Slim Design Hard Hat with Leather Sweatband allows falling objects to slide off easily and not dislodge the helmet from its position.
Marke:  3M™ 7000108298
16.10 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15332044
  • 24.50 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-07-2025
Beschreibung
  • A hard hat designed for use in harsh environments, with excellent ventilation and a good field of vision.
  • 3M™ Uvicator™ sensor disc tells you when your hard hat has been over exposed to UV- radiation and its time to replace it.
  • Softly rounded design, which helps to avoid helmet parts snagging on branches, etc.
  • Ventilation holes distributed over a larger area offer maximum through-flow of air increasing wearer comfort.
  • Head harness can be rotated 180° for better visibility when working in confined spaces.
  • Short peak gives improved upwards visibility.
  • Easy to replace soft leather sweatband for the highest level of comfort and hygiene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
EN397
UV-stabilisiertes ABS
Schutzhelm
Ja
Weiß
G30DUW
Je 1
Dokumentation
Datasheets
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3M™ 3000Belüfteter Schutzhelm der G-Serie mit Lederschweißband in schlanker Bauweise > Bauart:Gehäuse G30DUW