Learn More
Fisherbrand™ Breiter Porzellantiegel
Temperaturbeständig bis 1150 °C (2102 °F)
Marke:  Fisherbrand™ FB965K
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13429719
  • 37.20 CHF / 6 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Die Aufwärm- und Abkühlgeschwindigkeit darf 200 °C pro Stunde nicht überschreiten. Die maximale Betriebstemperatur beträgt 1100 °C
Beschreibung
Beschreibung
Beständig gegen Temperaturen bis 1150° C (2102° F)
  • Außen und innen glasiert, mit Ausnahme von Bodenfläche und Rand
Bestellinformation
Abdeckungen sind separat lieferbar
Spezifikation
Spezifikation
Porzellan
1150°C
26 g
50mm
Tiegel
Glasiert
2 mm
30mL
31mm
Name des Produkts
Fisherbrand™ Breiter Porzellantiegel > 50 x 31 x 2 mm; 26 g; Gewicht Gehäuse: 2,46 kg; Kapazität: 30 ml