Learn More
Invitrogen™ TE Buffer
Komponente im PureLink 96-Plasmid-Aufreinigungssystem
Marke:  Invitrogen™ 12090015
109.65 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11568846
  • 126.00 CHF / 100 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • 1x TE-Puffer ist Bestandteil des PureLink 96 Plasmid-Aufreinigungssystems
  • Dient zum Resuspendieren des endgültigen gereinigten Plasmid-Pellets und enthält sehr wenig EDTA, sodass er mit der Sequenzierung und anderen enzymatischen Anwendungen kompatibel ist.
  • Zusammensetzung: 10 mM Tris-HCl (pH 8,0)
  • 0,1 mM EDTA
Automatisierte Nukleinsäure-Aufreinigung, automatisierte Plasmid-DNA-Aufreinigung, Aufreinigung und Analyse von DNA und RNA, DNA-Extraktion, Miniprep, Plasmid-DNA-Aufreinigung
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1 X
TE Buffer
Raumtemperatur
Bei Raumtemperatur lagern.
100 ml
Flüssig
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2945624 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number12090015
Chargennummer2502246 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number12090015
Chargennummer2502306 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number12090015
Chargennummer2538292 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number12090015
Chargennummer2552263 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number12090015
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ TE Buffer > 100 ml