Learn More
Thermo Scientific Chemicals Spironolacton, 99 %
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Spironolactone |
Namenshinweis | 99% |
Schmelzpunkt | 198.0°C to 207.0°C |
Farbe | Weiß bis Weiß-Gelb |
Verlust bei Trocknung | 0.5% max. (105°C, 2 hrs) |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 98.5% min. (HPLC) |
Verpackung | Glasflasche |
Menge | 5 g |
Merck Index | 15, 8887 |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0462192 | Analysenzertifikat | 29/04/2024 | 207460010,207460050 |
A0433068 | Analysenzertifikat | 15/02/2024 | 207460010,207460050 |
A0401224 | Analysenzertifikat | 14/12/2022 | 207460010,207460050 |
A0409558 | Analysenzertifikat | 13/12/2022 | 207460010,207460050 |
A0430587 | Analysenzertifikat | 08/06/2021 | 207460010,207460050 |
Sicherheit und Handhabung
- Spironolactone
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
- H360F-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.