Learn More
Thermo Scientific Chemicals Spironolacton, 99 %
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Spironolactone |
Namenshinweis | 99% |
Schmelzpunkt | 198.0°C to 207.0°C |
Farbe | Weiß bis Weiß-Gelb |
Verlust bei Trocknung | 0.5% max. (105°C, 2 hrs) |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 98.5% min. (HPLC) |
Verpackung | Glasflasche |
Menge | 1 g |
Merck Index | 15, 8887 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Spironolactone
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
- H360F-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Spironolacton, 99 % >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur