Learn More
S-Methylthioacetat, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11489563
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
S-Methylthioacetat, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11489563
100 g, 100 Gramm
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11489563
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A12400.22
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 1534-08-3 | C3H6OS | 90.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1534-08-3
Summenformel C3H6OS
Molekulargewicht (g/mol) 90.14
MDL-Nummer MFCD00014989
InChI-Schlüssel OATSQCXMYKYFQO-UHFFFAOYSA-N
Synonym s-methyl thioacetate, methylthioacetate, ethanethioic acid, s-methyl ester, methanethiol acetate, thioacetic acid s-methyl ester, methyl thiolacetate, methyl ethanethioate, unii-pf2d4mwx79, ch3c o sch3, acetic acid, thio-, s-methyl ester
PubChem CID 73750
ChEBI CHEBI:51280
IUPAC-Name S-Methyl-ethanthioat
SMILES CC(=O)SC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material S-Methyl thioacetate
Dichte 1.024
Siedepunkt 97°C to 99°C
Flammpunkt 12°C (54°F)
Geruch Unpleasant
Menge 100 g
UN-Nummer UN1993
Formelmasse 91.14
Reinheit (%) ≥98%
Name des Produkts
S-Methylthioacetat, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals >