Learn More
3M™ Spiralschlauch 7.5m für Druckluft, beidseitig 3/8' Außengewinde (86)
Marke: 3M™ 7000042678
162.38 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Spezifikation
Spiralschlauch | |
Druckluft | |
Je 1 | |
7,5 m |