Learn More
Greiner Bio-One Cellstar™ Kolben für Zellsuspensionskulturen
GREENER_CHOICE
Für die Kultivierung von Zellen konzipiert, die in einem Wachstumsmedium suspendiert sind. Greiner Bio-One™ Cellstar™ Suspensionszellkulturflaschen sind für optimale Sichtbarkeit und Festigkeit aus Polystyrol hergestellt.
Marke:  Greiner Bio-One 658190
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10116520
  • 316.11 CHF / 120 Stück
Verfügbar ab: 18-06-2025
Beschreibung
  • Hydrophobe Oberfläche, ideal für Suspensionskulturen und Hybridome
  • Frei von nachweisbarer DNase, RNase und menschlicher DNA
  • Nicht-pyrogenisch, nicht-zytotoxisch
  • Graduierung auf der Seite
  • Schräger Hals
  • Einfache Erkennung durch weiße Schraubverschlüsse
  • Weiße Standard-Schraubverschlüsse mit Belüftungsstellung
  • TC-Oberflächenbehandlung: -/suspension
  • Sterile und anwenderfreundliche Verpackung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Weiß
Polystyrol
120
Schraube
250 ml
120 Packung
Ja
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Greiner Bio-One Cellstar™ Kolben für Zellsuspensionskulturen > Schraubverschlusstyp:Weißer Standard-Schraubverschluss; Fassungsvermögen:250 ml