Learn More
Sampling Systems™ Edelstahl PharmaScoop™
Hergestellt aus hochwertigem Edelstahl für Langlebigkeit. Die Sampling Systems™ PharmaScoop™ Schaufel aus Edelstahl ist ideal für die Entnahme und Probenahme in pharmazeutischen und hygienischen Umgebungen.
Marke:  Sampling Systems™ A316-5000
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15839621
  • 157.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 28-07-2025
Beschreibung
  • Sehr hochwertige Schaufeln
  • Strapazierfähige Bauweise
  • Aus Edelstahl 316L hergestellt
  • Nutfrei
  • Mattierte Oberfläche
  • Abgerundete Ecken zur einfachen Reinigung
  • GMP-konform
Spezifikation
Spezifikation
Pulverschaufel
5 l
220 mm
230 mm
Edelstahl (316L)
Hochglanzpoliert
355 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sampling Systems™ Edelstahl PharmaScoop™ > Kapazität: 5000 ml