Learn More
Micronova™ Beutelhalter aus Edelstahl
Die scherenförmigen Beutelhalter aus Edelstahl sind für die Aufnahme von BinLiners™ 40 Zoll x 48 Zoll-Beuteln in sauberen und kontrollierten Umgebungen konzipiert.
Marke: Micronova™ BLSSH-40
Description
Die scherenförmigen Beutelhalter aus Edelstahl sind für die Aufnahme von BinLiners™ Beuteln mit 40 Zoll x 48 Zoll in sauberen und kontrollierten Umgebungen konzipiert.
Die Micronova BinLiner™ Stainless Steel BinStands™ eignen sich hervorragend für die Entsorgung von Reinraummaterialien, die Kleidersammlung und die Lagerung von Rohstoffen oder Produkten. Die Polyketonformen des speziellen, rechteckigen Ständers verbinden die Seiten und dienen als Standfüße, die sich leicht verschieben lassen, um Verkratzen und Korrosion des Bodens zu verhindern. Der leicht auf- und zusammenklappbare Scherenständer lässt sich bequem lagern, wenn er nicht gebraucht wird.
- Zwei Arten von Edelstahlstangen, offener Rahmenständer
- Ergonomisches seitliches Entfernen der Müllbeutel für vereinfachte Handhabung
- Sicheres Halten verschiedenartiger Beutel
- Für Materialentsorgung, Kleidersammlung und Lagerung von Rohstoffen oder Produkten
- Der leicht auf- und zusammenklappbare Scherenständer lässt bequem lagern
- Der rechteckige Ständer verfügt über Kunststoffverbinder, die Korrosion und Verkratzen des Bodens verhindern
- Die Eckfüße sind abnehmbar, wenn ein Auseinanderbau erforderlich ist
- Erhältlich in verschiedenen Größen für Beutel mit einem Fassungsvermögen von 5 bis 55 Gallonen
- BLSSH-1515-Ständer für Beutel der Größe 34 x 40 Zoll
- BLSSH-1624-Ständer für Beutel der Größe 40 x 48 Zoll und 40 x 60 Zoll
- BLSSH-40-Ständer, am besten für 40-Gallonen-Beutel geeignet
- Beständig gegen allgemeine Reinigungs- und Desinfektionsmittel
- Autoklavierbar
Spécification
150 l | |
40 gal. | |
66 cm | |
44 cm | |
Ständer für Entsorgungsbeutel, die in kontrollierten Umgebungen verwendet werden | |
17,5 in. | |
26 in. |
Rahmenbeutelhalter aus Edelstahl | |
61 x 44 x 66 cm (24 x 17,5 x 26 in.) | |
61 cm | |
Autoklavierbar | |
Für 40-Gallonen-Beutel | |
24 in. | |
Edelstahl |
Suggestions de produits
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
047753-000 | Konformitätsbescheinigung | 27/01/2025 | BLSSH-40 |
046142-000 | Konformitätsbescheinigung | 31/12/2024 | BLSSH-40 |
045437-000 | Konformitätsbescheinigung | 15/10/2024 | BLSSH-40 |
044134-000 | Konformitätsbescheinigung | 09/08/2024 | BLSSH-40 |
043345-000 | Konformitätsbescheinigung | 17/06/2024 | BLSSH-40 |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.