Learn More
3M™ Atemschläuche
Marke:  3M™ 7000000159
48.36 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10063344
  • 97.90 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
Polyurethan
Atemschlauch
Verbindet die Luftquelle mit dem Kopfteil
Name des Produkts
3M™ Atemschläuche > Polyurethan