Learn More
Brady™ SPC Vertikaler Rollenspender für Rollen mit einer Breite von 1 m
Mit Rollen für hohe Wendigkeit. Robuste Stahlkonstruktion, dennoch leicht und mobil.
Marke: Brady™ 830954
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
DJR128 | |
Stahl | |
1 m Rolle | |
1 m |
Gelb | |
SPC-Zubehör | |
Je 1 | |
7700 g |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ SPC Vertikaler Rollenspender für Rollen mit einer Breite von 1 m > Zur Verwendung mit (Geräte):Zur Verwendung mit 1 m-Rollen
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur