Learn More
Fisherbrand™ Chemisches Leckagen-Notfallset, Absorptionskapazität 37 l
Ein tragbares Kit für verschüttete Flüssigkeiten, das in einer langlebigen, durchsichtigen Tasche mit Schultergurt geliefert wird. Entwickelt für kleine Mengen von verschütteten Chemikalien und gefährlichen Flüssigkeiten. Benötigt minimalen Lagerplatz, enthält aber alle Sorbentien, die für die Handhabung kleiner Verschüttungen erforderlich sind.
Marke: Fisherbrand™ FBSKHADRSN
153.22 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Tragbares Leckagen-Notfallset
- Für kleine Verschüttungsmengen
- Strapazierfähige durchsichtige Tasche mit Schultergurt - leicht zu prüfendes Zubehör für verschüttete Flüssigkeiten
- Schneller und einfacher für schnelle Reaktion, da der Reißverschluss die gesamte Vorderseite der Tasche öffnet
Verschütten, Absorptionsmittel, Leckage, Saugmittel
Spezifikation
Gesättigt, mittlere Viskosität | |
37 L | |
Leckagen-Notfallset (hydrophil + ölanziehend + gefährliche Chemikalien) | |
1 Kit | |
400 mm |
Gelb | |
Tragbares, chemisches Leckagen-Notfallset | |
25 Pads (500 x 400 mm), 4 SOCs (1220 mm), 1 gelber Entsorgungsbeutel, 1 Paar Handschuhe | |
500 mm | |
200 mm |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30