Learn More
Thermo Scientific™ PathoDx™ Respiratory Virus Panel Influenza 3-Reagenz
PathoDx™ Respiratory Virus Panel Parainfluenza 3-Reagenz in Kombination mit dem RVP-Kit ist ein direkter Immunfluoreszenztest zum Nachweis von Parainfluenzavirus 3.
Marke: Thermo Scientific™ R62410
Beschreibung
Thermo Scientific™ Remel™ PathoDx™ Respiratory Virus Panel Parainfluenz 3-Reagenz in Kombination mit dem PathoDx Respiratory Virus Panel (RVP)-Kit ist ein direkter Immunfluoreszenztest zum qualitativen Nachweis von Parainfluenza 3 in präparierten Patientenproben im Anschluss an ein Wachstum in Zellkultur. Die Parainfluenza-Viren und das RSV (Respiratory Syncytial Virus) sind die signifikantesten viralen respiratorischen Pathogene bei Säuglingen und Kleinkindern. Zu den durch Parainfluenza-Viren verursachtenklinischen Erkrankungen gehören Rhinorrhoe, Husten, Krupp (Laryngotracheobronchitis), Bronchiolitis und Pneumonie.1,2
Die Parainfluenza-Viren (PIV) gehören der Familie der Paramyxoviridae an. Wie die Influenza-Viren weisen die Parainfluenza-Viren Hämagglutinin-, Neuraminidase- und Zellfusions-Aktivität auf. Es wurden bislang vier Serotypen humaner Parainfluenza-Viren identifiziert (Typ 1, 2, 3 und 4). Die Parainfluenza-Typen 1, 2 und 3 werden durch Zellkulturen leicht isoliert, während der Parainfluenza-Typ 4 schwieriger zu kultivieren ist.3,4 Obwohl Infektionen vom Typ 3 Krupp hervorrufen können, liegt Typ 3 nach RSV als Ursache von Bronchiolitis und Pneumonie bei Säuglingen unter 6 Monaten nur an zweiter Stelle.4
- Gebrauchsfertig – Fertigreagenz
- Einfach zu lagern – Bei 2 bis 8 °C lagern
- Einfach zu interpretieren – Die Fluoreszenz ist zytoplasmatisch, punktiert mit kleinen Einschlüssen.
Parainfluenza 3-Reagenz (weiße Kappe) ist eine Tropfflasche, die 2,0 ml (ca.40 Tests) Fluoreszein-markierte, gereinigte,spezifische monoklonale Maus-Antikörperund Evans Blue Gegenfärbung in einerproteinstabilisierten Pufferlösung mit 0,098 %Natriumazid als Konservierungsmittel enthält.
Die Zellkulturisolation von Parainfluenza-Viren erfolgt in der Regel mit primären Nierenzellen von Rhesusaffen oder Zelllinien menschlicher Nieren. Zu den Zelllinien, die erfolgreich für die Züchtung von Parainfluenza-Viren verwendet wurden, gehören RMK, HEK, LLC-MK2, Vero, A549, and HEp-2.4.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.

Spezifikation
Remel™ PathoDX™ Respiratory Virus Panel Parainfluenza 3-Reagenz | |
Nasen-Rachen-Raum | |
1 × 10 ml |
Parainfluenza | |
Reagenz |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
960259-COA | Analysenzertifikat | 17/04/2017 | R62410 |
840605-COA | Analysenzertifikat | 15/04/2017 | R62410 |
1215027-COA | Analysenzertifikat | 15/04/2017 | R62410 |
1110905-COA | Analysenzertifikat | 15/04/2017 | R62410 |
1110345-COA | Analysenzertifikat | 15/04/2017 | R62410 |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.