Learn More
Fisherbrand™ Chemisches Leckagen-Notfallset, Absorptionskapazität 16 l
Dieses tragbare Leckagen-Notfallset in Economy-Ausführung wird in einem gut sichtbaren, wasserfesten, gelben PVC-Beutel mit Griffen geliefert. Entwickelt für kleine Mengen von verschütteten Chemikalien und gefährlichen Flüssigkeiten. Durch kompakte Größe ideal für kleine Lagerbereiche, wie z. B. hinter oder unter einem Sitz.
Marke: Fisherbrand™ FBSKHPPN
96.30 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Chemisches Leckagen-Notfallset (Economy-Ausführung)
- Tragbar und einfach zu lagern
- Gute Sichtbarkeit, wasserfester Beutel hält Saugmittel trocken
- Leicht und ideal für Träger, die kleine Mengen an Flüssigkeiten transportieren
Verschütten, Absorptionsmittel, Leckage, Saugmittel
Spezifikation
Gelb | |
Chemisches Leckagen-Notfallset (Economy-Ausführung) | |
10 x Pads (500 x 400 mm), 2 x HAZ412 SOCs (76 mm Durchmesser x 1220 mm), 1 Paar Handschuhe, 1 Kunststoffbeutel und Anleitung zur Entsorgung | |
500 x 400 x 110 mm | |
400 mm | |
1,8 kg |
16 L | |
Notfall-Kit für die Beseitigung ausgelaufener Chemikalien | |
1 Kit | |
500 mm | |
110 mm |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30