Learn More
Natriumphosphat, dibasisch, wasserfrei, ACS-Reagenz, geeignet für Pufferlösungen, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10782602
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Natriumphosphat, dibasisch, wasserfrei, ACS-Reagenz, geeignet für Pufferlösungen, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10782602
500 g, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
10 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Artikelnummer. 10782602
Marke: Thermo Scientific Acros 424375000
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
pH-Puffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7558-79-4
Summenformel HNa2O4P
Molekulargewicht (g/mol) 141.96
MDL-Nummer MFCD00003496
InChI-Schlüssel BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Synonym disodium hydrogen phosphate, disodium phosphate, disodium hydrogenorthophosphate, sodium phosphate dibasic, dibasic sodium phosphate, acetest, soda phosphate, disodium orthophosphate, sodium hydrogen phosphate, phosphoric acid, disodium saltMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 24203
ChEBI CHEBI:34683
SMILES [Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium phosphate, dibasic
Farbe Weiß
pH 8.7 to 9.3 (5% soln. at 25°C)
Physikalische Form Granulatpulver
Menge 500 g
Prozentgehaltsbereich 99+%
Strukturformel Na2HPO4
Merck Index 15, 8789
IUPAC-Name Dinatriumhydrogen-Phosphat
Formelmasse 141.96
Reinheit (%) ≥99%
Güte ACS-Reagenz
Verlust bei Trocknung 0.2% max. (105°C)
Verpackung Kunststoffflasche
Hinweise zur Zersetzung Decomposes information: > 240°C
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0457221 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/06/2024 Catalog Number424370100,424370025,424375000
ChargennummerB0155846A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog Number424370100,424370025,424375000
ChargennummerB0155654 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog Number424370100,424370025,424375000
ChargennummerB0155346B Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog Number424370100,424370025,424375000
ChargennummerB0155346C Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog Number424370100,424370025,424375000
Name des Produkts
Natriumphosphat, dibasisch, wasserfrei, ACS-Reagenz, geeignet für Pufferlösungen, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals >