Learn More
Natriumphosphat, dibasisch, ≥ 99 %, für Analysen, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10440481
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Natriumphosphat, dibasisch, ≥ 99 %, für Analysen, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10440481 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
500 g, Kunststoffflasche, 500 Gramm
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10440481
Marke: Thermo Scientific Acros 204855000
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7558-79-4 | HNa2O4P | 141.96 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Biologischer Puffer für die Analyse
Chemische Identifikatoren
CAS 7558-79-4
Summenformel HNa2O4P
Molekulargewicht (g/mol) 141.96
MDL-Nummer MFCD00003496
InChI-Schlüssel BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Synonym Dinatriumhydrogen-Phosphat, Dinatriumphosphat, Dinatriumhydrogenorthophosphat, Natriumphosphat, dibasisch, Dibasisches Sodiumphosphat, Natronphosphat, Dinatriumorthophosphat, Natriumhydrogenphosphat, Phosphorsäure, Dinatriumsalz, phosphoric acid, disodium saltMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 24203
ChEBI CHEBI:34683
SMILES [Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumphosphat, dibasisch
Namenshinweis p.a.
Farbe Weiß
pH 8.7 bis 9.3 (5%ige Lösung bei 20 °C)
Physikalische Form Granulatpulver
Menge 500 g
Prozentgehaltsbereich 99+ %
Strukturformel Na2HPO4
Merck Index 15, 8789
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser: 75 g/l (20 °C). Andere Löslichkeiten: praktisch unlöslich in Alkohol
IUPAC-Name Dinatrium; Hydrogenphosphat
Formelmasse 141.96
Reinheit (%) ≥ 99 %
Güte Analytisch
Verlust bei Trocknung 0.2 % max.
Verpackung Kunststoffflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0471476 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number204855000,204851000
ChargennummerA0471477 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number204855000,204851000
ChargennummerA0467783 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number204855000,204850050,204851000
ChargennummerA0467782 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number204855000,204850050,204851000
ChargennummerA0453969 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number204855000,204850050,204851000
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24156
    Gültig bis zum2025-06-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Natriumphosphat, dibasisch, ≥ 99 %, für Analysen, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals >