Learn More
Natriumphosphat, dibasisch, Puriss. p.a., ACS-Reagenz, Honeywell Fluka™ Artikelnummer.: 15606810
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Natriumphosphat, dibasisch, Puriss. p.a., ACS-Reagenz, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15606810 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
1 kg
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
5 kg
Artikelnummer. 15606810
Marke: Honeywell-Fluka 716401KG
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
puriss p.a., ACS-Reagenz, wasserfrei, ≥99.0 % (T)
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7558-79-4
Summenformel HNa2O4P
Molekulargewicht (g/mol) 141.96
MDL-Nummer MFCD00003496
InChI-Schlüssel BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Synonym Dinatriumhydrogen-Phosphat, Dinatriumphosphat, Dinatriumhydrogenorthophosphat, Natriumphosphat, dibasisch, Dibasisches Sodiumphosphat, Natronphosphat, Dinatriumorthophosphat, Natriumhydrogenphosphat, Phosphorsäure, Dinatriumsalz, phosphoric acid, disodium salt
PubChem CID 24203
ChEBI CHEBI:34683
IUPAC-Name Dinatrium; Hydrogenphosphat
SMILES [Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumphosphat, dibasisch
Menge 1 kg
Strukturformel Na2HPO4
Formelmasse 141.96 mol
Reinheit (%) ≥99 % (T)
Güte ACS/puriss. P. A
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Natriumphosphat, dibasisch, Puriss. p.a., ACS-Reagenz, Honeywell Fluka™ >