Learn More
Natriumbisulfat, Honeywell Fluka™ Artikelnummer.: 15656810
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons
Natriumbisulfat, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15656810 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
1 kg
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
5 kg
Artikelnummer. 15656810
Marke: Honeywell-Fluka 716561KG
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Purum, wasserfrei, ∼95.0 %
  • ≥95 % für den allgemeinen Laboreinsatz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7681-38-1
Summenformel HNaO4S
Molekulargewicht (g/mol) 120.05
MDL-Nummer MFCD00003531
InChI-Schlüssel WBHQBSYUUJJSRZ-UHFFFAOYSA-M
Synonym Natriumhydrogensulfat, Natriumbisulfat, Natriumsäuresulfat, Sodabisulfat, Nitrosulfat, WC-perfekt, sodium hydrogensulphate, niter cake, nitre cake, wc-perfectMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 516919
IUPAC-Name Natrium; Hydrogensulfat
SMILES [Na+].OS([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumbisulfat
Menge 1 kg
Strukturformel NaHSO4
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 120.06 mol
Reinheit (%) 93 bis 102 % (T), 95 %
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium bisulfate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: sodium hydrogensulphate
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Natriumbisulfat, Honeywell Fluka™ >