Learn More
Natriumglykolat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Sodium glycolate is used as a disintegrant, suspending agent, gelling agent, buffering agent and in pharmaceutical grade for tablets and capsules. Further, it is used in cosmetics and personal care products primarily as an exfoliant, as pH adjusters, skin-conditioning agents and as a flavoring agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Natriumglykolat wird als Zerfallsmittel, Suspensionsmittel, Geliermittel, Puffermittel und in pharmazeutischer Qualität für Tabletten und Kapseln verwendet. Darüber hinaus wird es in Kosmetika und Körperpflegeprodukten vor allem als Körperpeeling, zur Anpassung des pH-Werts, als Hautpflegemittel und als Aromastoff verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Sodium glycolate |
Schmelzpunkt | 210°C to 218°C |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Strukturformel | HOCH2CO2Na |
Menge | 2500 g |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
Formelmasse | 98.03 |
Reinheit (%) | 97% |
Physikalische Form | Klumpen/Pulver |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
H22M23 | Analysenzertifikat | 10/06/2022 | A12341.0E,A12341.22,A12341.36 |
M18F016 | Analysenzertifikat | 12/04/2022 | A12341.0E,A12341.22,A12341.36 |
I8889A | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | A12341.0E,A12341.22,A12341.36 |
E7954A | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | A12341.0E,A12341.22,A12341.36 |
D3245C | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | A12341.0E,A12341.22,A12341.36 |