Learn More
Natriumglykolat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11449463
Zum Warenkorb hinzufügen
Natriumglykolat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11449463
500 g
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Artikelnummer. 11449463
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A12341.36
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 2836-32-0 | C2H3NaO3 | 98.033 g/mol
Sodium glycolate is used as a disintegrant, suspending agent, gelling agent, buffering agent and in pharmaceutical grade for tablets and capsules. Further, it is used in cosmetics and personal care products primarily as an exfoliant, as pH adjusters, skin-conditioning agents and as a flavoring agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Natriumglykolat wird als Zerfallsmittel, Suspensionsmittel, Geliermittel, Puffermittel und in pharmazeutischer Qualität für Tabletten und Kapseln verwendet. Darüber hinaus wird es in Kosmetika und Körperpflegeprodukten vor allem als Körperpeeling, zur Anpassung des pH-Werts, als Hautpflegemittel und als Aromastoff verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2836-32-0
Summenformel C2H3NaO3
Molekulargewicht (g/mol) 98.033
MDL-Nummer MFCD00065358
InChI-Schlüssel VILMUCRZVVVJCA-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium glycolate, sodium hydroxyacetate, sodium 2-hydroxyacetate, sodium lycolate, monosodium glycolate, glycolic acid sodium salt, natriumglykolat, sodium glycollate, acetic acid, hydroxy-, monosodium salt, glycolic acid, monosodium salt
PubChem CID 517347
IUPAC-Name Natrium;2-hydroxyacetat
SMILES C(C(=O)[O-])O.[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium glycolate
Schmelzpunkt 210°C to 218°C
Prozentgehaltsbereich 97%
Strukturformel HOCH2CO2Na
Menge 500 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 98.03
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Klumpen/Pulver
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerH22M23 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/06/2022 Catalog NumberA12341.0E,A12341.22,A12341.36
ChargennummerM18F016 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog NumberA12341.0E,A12341.22,A12341.36
ChargennummerI8889A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA12341.0E,A12341.22,A12341.36
ChargennummerE7954A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA12341.0E,A12341.22,A12341.36
ChargennummerD3245C Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA12341.0E,A12341.22,A12341.36
Name des Produkts
Natriumglykolat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >