Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Naproxen sodium |
Schmelzpunkt | 259.0°C to 262.0°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 98% |
Verpackung | Glasflasche |
Menge | 5 g |
Merck Index | 15,6499 |
Formelmasse | 252.24 |
Reinheit (%) | 98% |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0466255 | Analysenzertifikat | 18/09/2024 | 436710250,436710050 |
A0463584 | Analysenzertifikat | 18/06/2024 | 436710250,436710050 |
A0451622 | Analysenzertifikat | 02/05/2023 | 436710250,436710050 |
A0400423 | Analysenzertifikat | 14/12/2022 | 436710250,436710050 |
A0401506 | Analysenzertifikat | 14/12/2022 | 436710250,436710050 |
Sicherheit und Handhabung
- Naproxen sodium
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1A
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H360-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Sodium(-)-2-(6-methoxy-2-naphthyl)propionate