Learn More
Natriumcarbonat, Puriss., entspricht den analytischen Spezifikationen von BP, Ph. Eur., NF, FCC, E500, wasserfrei, 99.5 bis 100.5 % (Berechnung basiert auf trockener Substanz), Honeywell Fluka™ Artikelnummer.: 15611300
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons
Natriumcarbonat, Puriss., entspricht den analytischen Spezifikationen von BP, Ph. Eur., NF, FCC, E500, wasserfrei, 99.5 bis 100.5 % (Berechnung basiert auf trockener Substanz), Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15611300 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
1 kg
Click to view available options
Menge:
1 kg
2.5 kg
5 kg
25 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Artikelnummer. 15611300
Marke: Honeywell-Fluka 134181KG
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
puriss., entspricht der analytischen Spezifikation von BP, Ph. Eur., NF, FCC, E 500, wasserfrei, 99.5 bis 100.5 % (berechn. nach Trockensubstanz)
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 497-19-8
Summenformel CNa2O3
Molekulargewicht (g/mol) 105.99
MDL-Nummer MFCD00003494
InChI-Schlüssel CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Synonym Natriumcarbonat, Dinatriumkarbonat, Natriumkarbonat, Kohlensäure-Dinatriumsalz, Calcinierter Soda, Natriumcarbonat, wasserfrei, Kohlensäure, Dinatriumsalz, Waschsoda, Solvay-Natron, solvay sodaMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 10340
ChEBI CHEBI:29377
SMILES [Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumcarbonat
Namenshinweis Erfüllt die analytischen Spezifikationen von Ph. Eur., BP, NF, FCC
Physikalische Form Anhydrisch
Menge 1 kg
Strukturformel Na2CO3
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Beilstein 4154566
IUPAC-Name Dinatriumcarbonat
Formelmasse 105.99 mol
Reinheit (%) 99.5 bis 100.5 % (Berechn. für Trockensubstanz)
Güte puriss.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0371831 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/10/2023 Catalog Number13418-25KG,134180250,134180100,13418-1KG,134181000,13418-5KG
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium carbonate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: sodium carbonate
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Natriumcarbonat, Puriss., entspricht den analytischen Spezifikationen von BP, Ph. Eur., NF, FCC, E500, wasserfrei, 99.5 bis 100.5 % (Berechnung basiert auf trockener Substanz), Honeywell Fluka™ >